Få mere at vide
Fisherbrand™ Individuelle cylindriske kalibreringsvægte i rustfrit stål, klasse E2
Shop alle Fisherbrand produkter
Vægt (metrisk):
1 g
2 g
5 g
10 g
20 g
50 g
100 g
200 g
500 g
1 kg
2 kg
5 kg
10 kg
Pakningsstørrelse:
1 enhed
Tekniske data
Tekniske data
Klassifikation | E2 |
Materiale | Rustfrit stål |
Vægt (metrisk) | 5 kg |
Masse | 5 kg |
Form | Cylindrisk |
Korrektion af produktindhold
Produkttitel
Fisherbrand™ Individuelle cylindriske kalibreringsvægte i rustfrit stål, klasse E2 >
Ser du en mulighed for forbedring?Del en indholdskorrektion