Få mere at vide
Fisherbrand™ Individuelle cylindriske kalibreringsvægte i rustfrit stål, klasse E2
Artikelnummer. 15545049 Shop alle Fisherbrand produkter
Skift visning
Vægt (metrisk):
1 g
2 g
5 g
10 g
20 g
50 g
100 g
200 g
500 g
1 kg
2 kg
5 kg
10 kg
Pakningsstørrelse:
1 enhed
13 product options available for selection
Product selection table with 13 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Vægt (metrisk) unitSize
15545049 2 kg 1 enhed
15545039 1 g 1 enhed
15535049 1 kg 1 enhed
15525189 10 kg 1 enhed
15565039 5 g 1 enhed
15575039 10 g 1 enhed
15585039 20 g 1 enhed
15595039 50 g 1 enhed
15595059 2 g 1 enhed
15555049 5 kg 1 enhed
15525049 500 g 1 enhed
15515049 200 g 1 enhed
15505049 100 g 1 enhed
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 13 options available.
13 options
Artikelnummer. 15545049
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Kalibrer vægte med lavere nøjagtighedsklasser. Fisherbrand™ Klasse E2 individuelle cylindriske kalibreringsvægte i rustfrit stål er beregnet til brug ved verifikation eller kalibrering af klasse F1-vægte og til brug med vejeinstrumenter af særlig nøjagtighedsklasse I.
  • Klasse E2 rustfri stål kalibreringsvægt
  • I overensstemmelse med OIML R111
  • Tekniske data
    Klassifikation E2
    Materiale Rustfrit stål
    Vægt (metrisk) 2 kg
    Masse 2 kg
    Form Cylindrisk