Få mere at vide
Fisherbrand™ Individuelle cylindriske kalibreringsvægte i rustfrit stål, klasse E2
Artikelnummer. 15545039 Shop alle Fisherbrand produkter
Vægt (metrisk):
1 g
2 g
5 g
10 g
20 g
50 g
100 g
200 g
500 g
1 kg
2 kg
5 kg
10 kg
Pakningsstørrelse:
1 enhed
Artikelnummer. 15545039
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Kalibrer vægte med lavere nøjagtighedsklasser. Fisherbrand™ Klasse E2 individuelle cylindriske kalibreringsvægte i rustfrit stål er beregnet til brug ved verifikation eller kalibrering af klasse F1-vægte og til brug med vejeinstrumenter af særlig nøjagtighedsklasse I.
  • Klasse E2 rustfri stål kalibreringsvægt
  • I overensstemmelse med OIML R111
  • Tekniske data
    Klassifikation E2
    Materiale Rustfrit stål
    Vægt (metrisk) 1 g
    Masse 1 g
    Form Cylindrisk