Få mere at vide
Fisherbrand™ Individuelle cylindriske kalibreringsvægte i rustfrit stål, klasse E2
Product Code. 15525189 Shop All Fisherbrand Products
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Vægt (metrisk):
1 g
2 g
5 g
10 g
20 g
50 g
100 g
200 g
500 g
1 kg
2 kg
5 kg
10 kg
missing translation for 'unitSize'
1 enhed
Product Code. 15525189
Only null left
Add to basket
Add to basket
Kalibrer vægte med lavere nøjagtighedsklasser. Fisherbrand™ Klasse E2 individuelle cylindriske kalibreringsvægte i rustfrit stål er beregnet til brug ved verifikation eller kalibrering af klasse F1-vægte og til brug med vejeinstrumenter af særlig nøjagtighedsklasse I.
  • Klasse E2 rustfri stål kalibreringsvægt
  • I overensstemmelse med OIML R111
  • Specifications
    Klassifikation E2
    Materiale Rustfrit stål
    Vægt (metrisk) 10 kg
    Masse 10 kg
    Form Cylindrisk