Få mere at vide
Fisherbrand™ Individuelle cylindriske kalibreringsvægte i rustfrit stål, klasse E2
Shop alle Fisherbrand Traceable produkterTekniske data
Tekniske data
| Klassifikation | E2 |
| Materiale | Rustfrit stål |
| Vægt (metrisk) | 100 g |
| Masse | 100 g |
| Form | Cylindrisk |