Få mere at vide
Hirschmann™ Individuelt kalibreringscertifikat (DAkkS )
Til brug med (udstyr):
Buretter (2 mL, 5 mL, 10 mL, 25 mL, 50 mL, 100 mL)
Graderede pipetter (0,1 mL, 0,2 mL, 0,5 mL, 1 mL, 2 mL, 3 mL, 5 mL, 10 mL, 20 mL, 25 mL, 50 mL)
Målekolber (1 ml, 2 ml, 3 ml, 5 ml, 10 ml, 20 ml, 25 ml, 50 ml, 100 ml, 150 ml, 250 ml, 500 ml, 1000 ml, 2000 ml, 5000 ml, 10000 ml)
akku-drive 20 + 50 mL
ceramus og ceramus-classic (faste volumener 1 til 50 ml)
ceramus og ceramus-klassisk (variable volumener 0,2 til 60 ml)
labopette (fast volumen 0,5μ L til 5 ml)
labopette (variabel volumen 0,5μ L til 5 ml), labopettor
labopette 12-kanaler (5 til 250μ L)
labopette 8-kanaler (0,5 til 250μ L)
opus 10, 20 + 50 ml
solarus 10 + 20 + 50 ml
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
- Individuel DAkkS kalibreringscertifikat
- Med serienummer
- Mærkninger med instrument ID
- Med DAkkS dokumentation
Tekniske data
Tekniske data
| Til brug med (udstyr) | ceramus og ceramus-klassisk (variable volumener 0,2 til 60 ml) |
| Oversigt | Individuelt kalibreringscertifikat |
| Produkttype | DakkS certifikat for Hirschmann™ væskehåndteringsanordninger leveret fra Hirschmann™ produktion |
| Til brug med (applikation) | Hirschmann liquid handling devices delivered from Hirschmann production |