Få mere at vide
Indiumtråd, 1,0 mm (0,04 tommer) diameter, Puratronic™, 99,999 % (metalbasis)
Artikelnummer. 11306577
Skift visning
Mængde:
1 m
5 m
Pakningsstørrelse:
1m
5m
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11306577 5 m 5m
11396567 1 m 1m
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11306577 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 000470.G5
 Begrænset vare
På lager
Form: ca. 5,74 g/m | CAS: 7440-74-6 | I | 114,82 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 7440-74-6
Molekylær formel In
Molekylvægt (g/mol) 114.82
MDL nummer MFCD00134048
InChI nøgle APFVFJFRJDLVQX-UHFFFAOYSA-N
Synonym indium, elemental, unii-045a6v3vfx, powder, shot, powder,-100 mesh, indio, shot, tear drop, 4mm 0.2in, ingot, polycrystalline, puratronic, shot, 5mm 0.2in & down, puratronic, wire, 0.5mm 0.02in dia, puratronic
PubChem CID 5359967
ChEBI CHEBI:30430
IUPAC navn indium
SMIL [In]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Indium
Farve Sølv-Hvid
Udseende Silvery-white wire
Mængde 5 m
Lugt Odorless
Analyseprocentområde 99.999% (Metals basis)
Form Wire