Få mere at vide
Indium wire, 1.0mm (0.04in) dia, Puratronic™, 99.998+% (metals basis)
Artikelnummer. p-4408115
Mængde:
1 m
25 m
5 m
Pakningsstørrelse:
1m
25m
5m
Artikelnummer. 11387107
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 011462.G1
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Form: ca. 5,74 g/m
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 7440-74-6
Molekylær formel In
Molekylvægt (g/mol) 114.82
MDL nummer MFCD00134048
InChI nøgle APFVFJFRJDLVQX-UHFFFAOYSA-N
Synonym indium, elemental, unii-045a6v3vfx, powder, shot, powder,-100 mesh, indio, shot, tear drop, 4mm 0.2in, ingot, polycrystalline, puratronic, shot, 5mm 0.2in & down, puratronic, wire, 0.5mm 0.02in dia, puratronic
PubChem CID 5359967
ChEBI CHEBI:30430
IUPAC navn indium
SMIL [In]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Indium
Farve Sølv-Hvid
Smeltepunkt 156.6°C
Kogepunkt 2072°C
Udseende Silvery-white wire
Tæthed 7.31g/cm3 at 20°C
Mængde 1 m
Lugt Odorless
Analyseprocentområde >99.998% (Metals basis)
Form Wire