Learn More
Indium wire, 1.0mm (0.04in) dia, Puratronic™, 99.998+% (metals basis)
Description
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Specifications
Specifications
| Kemisk navn eller materiale | Indium |
| Farve | Sølv-Hvid |
| Smeltepunkt | 156.6°C |
| Kogepunkt | 2072°C |
| Udseende | Silvery-white wire |
| Tæthed | 7.31g/cm3 at 20°C |
| Mængde | 1 m |
| Lugt | Odorless |
| Analyseprocentområde | >99.998% (Metals basis) |
| Form | Wire |