Få mere at vide
Indiumtråd, 1,0 mm (0,04 tommer) diameter, Puratronic™, 99,998+% (metalbasis)
Beskrivelse
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Indium wire |
| Navn note | 1,0 mm (0,04 tommer) diameter, Puratronic™ |
| Tæthed | ≈5,74 g/m |
| Mængde | 5 m |
| Lugt | Lugtfri |
| Assay Procent Noter | (metalbasis) |
| Procent renhed | ≥99.998% |