Få mere at vide
Indiumtråd, 0,5 mm (0,02 tommer) diameter, Puratronic™, 99,999 % (metalbasis)
Artikelnummer. 15475895
Skift visning
Mængde:
0.5 m
2 m
Pakningsstørrelse:
0.5m
2m
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15475895 2 m 2m
15465895 0.5 m 0.5m
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15475895 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 000155.G2
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 30-11-2026
CAS: 7440-74-6 | I | 114,82 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7440-74-6
Molekylær formel In
Molekylvægt (g/mol) 114.82
MDL nummer MFCD00134048
InChI nøgle APFVFJFRJDLVQX-UHFFFAOYSA-N
Synonym indium, elemental, unii-045a6v3vfx, powder, shot, powder,-100 mesh, indio, shot, tear drop, 4mm 0.2in, ingot, polycrystalline, puratronic, shot, 5mm 0.2in & down, puratronic, wire, 0.5mm 0.02in dia, puratronic
PubChem CID 5359967
ChEBI CHEBI:30430
IUPAC navn indium
SMIL [In]
Spezifikation
Kemisk navn eller materiale Indium wire
Navn note 0,5 mm (0,02 tommer) diameter.
Mængde 2 m
Lugt Lugtfri
Vægt ≈1,43 g/m
Form Wire
Assay Procent Noter (metalbasis)
Procent renhed 99.999%
Grad Puratronic
RUO– Kun brug til forskning
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.