Få mere at vide
Indiumtråd, 0,5 mm (0,02 tommer) diameter, Puratronic™, 99,998+% (metalbasis)
Artikelnummer. 15475975
Skift visning
Mængde:
2.5 m
10 m
25 m
Pakningsstørrelse:
10m
2.5m
25m
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15475975 25 m 25m
11307117 2.5 m 2.5m
11317117 10 m 10m
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15475975 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 011463.G9
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 20-11-2026
Form: ca. 1,43 g/m | CAS: 7440-74-6 | I | 114,82 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 7440-74-6
Molekylær formel In
Molekylvægt (g/mol) 114.82
MDL nummer MFCD00134048
InChI nøgle APFVFJFRJDLVQX-UHFFFAOYSA-N
Synonym indium, elemental, unii-045a6v3vfx, powder, shot, powder,-100 mesh, indio, shot, tear drop, 4mm 0.2in, ingot, polycrystalline, puratronic, shot, 5mm 0.2in & down, puratronic, wire, 0.5mm 0.02in dia, puratronic
PubChem CID 5359967
ChEBI CHEBI:30430
IUPAC navn indium
SMIL [In]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Indium
Farve Sølv-Hvid
Udseende Sølvhvid tråd
Mængde 25 m
Lugt Lugtfri
Analyseprocentområde >99,998 % (metalbasis)
Form Wire