Få mere at vide
Indiumtråd, 0,25 mm (0,01 tommer) diameter, Puratronic™, 99,998+% (metalbasis)
Artikelnummer. 11384018
Skift visning
Mængde:
2.5 m
10 m
25 m
Pakningsstørrelse:
10m
2.5m
25m
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11384018 2.5 m 2.5m
11304028 10 m 10m
15426325 25 m 25m
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11384018 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 040421.G3
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1208.97 DKK
    1088.65 DKK / 2.5m
    Spare 120.32 DKK
    9% Slukket
 Begrænset vare
På lager
Form: ca. 0,36 g/m | CAS: 7440-74-6 | I | 114,82 g/mol
Som lodninger, termiske sikringer, smeltbare legeringer og i halvlederindustrien i InAs- og InSb-former
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 7440-74-6
Molekylær formel In
Molekylvægt (g/mol) 114.82
MDL nummer MFCD00134048
InChI nøgle APFVFJFRJDLVQX-UHFFFAOYSA-N
Synonym indium, elemental, unii-045a6v3vfx, powder, shot, powder,-100 mesh, indio, shot, tear drop, 4mm 0.2in, ingot, polycrystalline, puratronic, shot, 5mm 0.2in & down, puratronic, wire, 0.5mm 0.02in dia, puratronic
PubChem CID 5359967
ChEBI CHEBI:30430
IUPAC navn indium
SMIL [In]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Indium
Farve Sølv-Hvid
Udseende Silvery-white wire
Mængde 2.5 m
Lugt Odorless
Analyseprocentområde >99.998% (Metals basis)
Form Wire