Få mere at vide
Indium tin oxide, Vacuum Deposition Grade, 99.99% (metals basis)
Artikelnummer. 11375407
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11375407 25 g 25g
11365407 5 g 5g
11355407 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11375407 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 042677.14
Request Bulk or Custom Format
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
CAS: 50926-11-9 | InOSn | 249.527 g/mol
Indiumtinoxid bruges som mellemprodukter.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 50926-11-9
Molekylær formel InOSn
Molekylvægt (g/mol) 249.527
MDL nummer MFCD00171662
InChI nøgle AMGQUBHHOARCQH-UHFFFAOYSA-N
Synonym acmc-1au9m, tin ii oxide indigane
PubChem CID 57350325
IUPAC navn indium;oxotin
SMIL O=[Sn].[In]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Indium tin oxide
Fysisk form Pieces
Mængde 25 g
Assay Procent Noter (metalbasis)
Opløselighedsinformation Insoluble in water.
Procent renhed 99.99%