Få mere at vide
Indium tin oxide, Vacuum Deposition Grade, 99.99% (metals basis)
Artikelnummer. 11355407
Mængde:
5 g
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
5g
Artikelnummer. 11355407
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 042677.22
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
This item requires a price update prior to being ordered.
Request a Price for this item here.
, 02 950 59 478
CAS: 50926-11-9 | InOSn | 249.527 g/mol
Indiumtinoxid bruges som mellemprodukter.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 50926-11-9
Molekylær formel InOSn
Molekylvægt (g/mol) 249.527
MDL nummer MFCD00171662
InChI nøgle AMGQUBHHOARCQH-UHFFFAOYSA-N
Synonym acmc-1au9m, tin ii oxide indigane
PubChem CID 57350325
IUPAC navn indium;oxotin
SMIL O=[Sn].[In]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Indium tin oxide
Fysisk form Pieces
Mængde 100 g
Assay Procent Noter (metalbasis)
Opløselighedsinformation Insoluble in water.
Procent renhed 99.99%