Få mere at vide
Indium tin oxide, NanoTek∣r, 99.5%
Artikelnummer. 11470910
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11470910 100 g 100g
11460910 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11470910 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 044927.22
Request Bulk or Custom Format
CAS: 50926-11-9 | InOSn | 249.527 g/mol
Indiumtinoxid er et af de mest udbredte gennemsigtige ledende oxider på grund af dets vigtige egenskaber som elektrisk ledningsevne og optisk gennemsigtighed, samt den nemme dannelse af tynd film ved aflejring. Det bruges også i berøringspaneler, elektrokrome, elektroluminescerende og LCD-skærme, plasmaskærme, feltemissionsskærme, varmereflekterende belægninger, energieffektive vinduer, gassensorer og solcelleanlæg.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
  • NanoTek™ indiumtinoxid kan bruges til at give ledningsevne til transparente belægninger, såsom dem på overfladen af computerskærmsrør eller på de film, der bruges til at fremstille ledende skærme, såsom til interaktive berøringsskærme
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 50926-11-9
Molekylær formel InOSn
Molekylvægt (g/mol) 249.527
MDL nummer MFCD00171662
InChI nøgle AMGQUBHHOARCQH-UHFFFAOYSA-N
Synonym acmc-1au9m, tin ii oxide indigane
PubChem CID 57350325
IUPAC navn indium;oxotin
SMIL O=[Sn].[In]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Indium tin oxide NanoTek™
Farve Gul til Grøn
Fysisk form Pulver
Mængde 100 g
Opløselighedsinformation Insoluble in water.
Procent renhed 99.5%
Lugt Odorless
Tæthed 7.16 g/mL