Få mere at vide
Indium tin oxide, NanoTek∣r, 99.5%
Beskrivelse
Indiumtinoxid er et af de mest udbredte gennemsigtige ledende oxider på grund af dets vigtige egenskaber som elektrisk ledningsevne og optisk gennemsigtighed, samt den nemme dannelse af tynd film ved aflejring. Det bruges også i berøringspaneler, elektrokrome, elektroluminescerende og LCD-skærme, plasmaskærme, feltemissionsskærme, varmereflekterende belægninger, energieffektive vinduer, gassensorer og solcelleanlæg.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
- NanoTek™ indiumtinoxid kan bruges til at give ledningsevne til transparente belægninger, såsom dem på overfladen af computerskærmsrør eller på de film, der bruges til at fremstille ledende skærme, såsom til interaktive berøringsskærme
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Indium tin oxide NanoTek™ |
| Farve | Gul til Grøn |
| Fysisk form | Pulver |
| Mængde | 25 g |
| Opløselighedsinformation | Insoluble in water. |
| Procent renhed | 99.5% |
| Lugt | Odorless |
| Tæthed | 7.16 g/mL |
Sikkerhed og håndtering
- Indium tin oxide, Nanotek
- Fare
- LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 3
- Specifik målorgantoksicitet efter gentagen eksponering Kategori 1
- H372-Forårsager organskader.
- H412-Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.
- P260-Indånd ikke pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
- P314-Søg lægehjælp ved ubehag.
- MIXTURE LIST-Contain: Indium oxide, Tin oxide