Få mere at vide
Indium tin oxide, 99.99% (metals basis)
Artikelnummer. 11363438
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11363438 25 g 25g
11353438 5 g 5g
11343438 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11363438 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 036348.14
Request Bulk or Custom Format
CAS: 50926-11-9 | InOSn | 249.527 g/mol
Indiumtinoxid bruges i nanoteknologi til at give en vej til en ny generation af solceller, for at lave gennemsigtige ledende belægninger til skærme såsom flydende krystalskærme, fladskærme, plasmaskærme, berøringspaneler og elektronisk blæk. Tynde film af ITO bruges også i organiske lysemitterende dioder, antistatiske belægninger og EMI-afskærmning. I organiske lysemitterende dioder bruges ITO som anode.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 50926-11-9
Molekylær formel InOSn
Molekylvægt (g/mol) 249.527
MDL nummer MFCD00171662
InChI nøgle AMGQUBHHOARCQH-UHFFFAOYSA-N
Synonym acmc-1au9m, tin ii oxide indigane
PubChem CID 57350325
IUPAC navn indium;oxotin
SMIL O=[Sn].[In]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Indium tin oxide
Farve Hvid
Fysisk form Pulver
Mængde 25 g
Analyseprocentområde 99.99% (Metal basis)
Opløselighedsinformation Insoluble in water.
Lugt Odorless
Udseende White powder