Få mere at vide
Indium tin oxide, 99.99% (metals basis)
Produktkod. 11353438
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Mængde:
5 g
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Mængde unitSize
11353438 5 g 5g
11363438 25 g 25g
11343438 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 11353438 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 036348.06
Request Bulk or Custom Format
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
CAS: 50926-11-9 | InOSn | 249.527 g/mol
Indiumtinoxid bruges i nanoteknologi til at give en vej til en ny generation af solceller, for at lave gennemsigtige ledende belægninger til skærme såsom flydende krystalskærme, fladskærme, plasmaskærme, berøringspaneler og elektronisk blæk. Tynde film af ITO bruges også i organiske lysemitterende dioder, antistatiske belægninger og EMI-afskærmning. I organiske lysemitterende dioder bruges ITO som anode.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 50926-11-9
Molekylær formel InOSn
Molekylvægt (g/mol) 249.527
MDL nummer MFCD00171662
InChI nøgle AMGQUBHHOARCQH-UHFFFAOYSA-N
Synonym acmc-1au9m, tin ii oxide indigane
PubChem CID 57350325
IUPAC navn indium;oxotin
SMIL O=[Sn].[In]
Specifikationer
Kemisk navn eller materiale Indium tin oxide
Farve Hvid
Fysisk form Pulver
Mængde 5 g
Analyseprocentområde 99.99% (Metal basis)
Opløselighedsinformation Insoluble in water.
Lugt Odorless
Udseende White powder
RUO– Kun brug til forskning
Produkttitel
Välj ett problem
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.