Få mere at vide
Indium Tin eutektisk barre, 99,95% (metalbasis), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-7049676
Mængde:
10 g
5x 10 g
Pakningsstørrelse:
10g
50g
Artikelnummer. 11363417
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 018159.09
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Indium Tin eutectic ingot
Smeltepunkt 117°C
Gns. Mol. Wt. eller Mol. Wt. Rækkevidde In:Sn; 52:48 wt%
Mængde 10 g
Form Ingot
Assay Procent Noter (metalbasis)
MDL nummer MFCD00144477
Procent renhed 99.99%