Få mere at vide
Indium-tin eutektiske barrer, 99,95% (metalbasis)
Artikelnummer. 11460490
Skift visning
Mængde:
10 g
5x 10 g
Pakningsstørrelse:
10g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11460490 5x 10 g 50g
11363417 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11460490 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 018159.50
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 04-12-2026
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Indium Tin eutectic ingot
Smeltepunkt 117 °C
Gns. Mol. Wt. eller Mol. Wt. Rækkevidde I:Sn; 52:48 wt%
Mængde 5x 10 g
Form Inggot
Assay Procent Noter (metalbasis)
MDL nummer MFCD00144477
Procent renhed 99.99%