Få mere at vide
Indiumopløsning til ICP/MS 10mg/L HNO 3 matrix, Fisher chemical™
BIOPHARMA
Artikelnummer. 12997363 Shop alle Fisher Chemical produkter
Skift visning
Mængde:
50 mL
100 mL
Emballage:
Flaske
Pakningsstørrelse:
100ml
50ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
12997363 100 mL Flaske 100ml
12987363 50 mL Flaske 50ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 12997363 Leverandør Fisher Chemical Leverandørnr. S 626 100
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    515.00 DKK
    378.82 DKK / 100ml
    Spare 136.18 DKK
    26% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 12-01-2027
Alle vores certificerede referencematerialer og reagenser er produceret under en ISO 9001 Quality Management System, også akkrediteret i henhold til ISO/IEC 17025 og akkrediteret iht. ISO Vejledning 34.
Kemiske identifikatorer
CAS 7440-74-6
Molekylær formel In
Molekylvægt (g/mol) 114.82
MDL nummer MFCD00134048
InChI nøgle APFVFJFRJDLVQX-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 5359967
ChEBI CHEBI:30430
IUPAC navn indium
SMIL [In]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Indium
Emballage Flaske
Koncentration 10 mg/L
Opløsningsmiddel eller Matrix Salpetersyre
Mængde 100 mL