Få mere at vide
Indiumopløsning til ICP , 1 g/L, HNO 3 Matrix, Fisher Chemical™
BIOPHARMA
Artikelnummer. 12973165 Shop alle Fisher Chemical produkter
Skift visning
Mængde:
100 mL
500 mL
Pakningsstørrelse:
100ml
500ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
12973165 100 mL 100ml
12983165 500 mL 500ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Product Code. 12973165 Supplier Fisher Chemical Supplier No. B 026 100
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    320.00 DKK
    237.15 DKK / 100ml
    Spare 82.85 DKK
    25% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 22-12-2026
Alle vores certificerede referencematerialer og reagenser er produceret under en ISO 9001 Quality Management System, også akkrediteret i henhold til ISO/IEC 17025 og akkrediteret iht. ISO Vejledning 34.
Chemical Identifiers
CAS 7440-74-6
Molekylær formel In
Molekylvægt (g/mol) 114.82
MDL nummer MFCD00134048
InChI nøgle APFVFJFRJDLVQX-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 5359967
ChEBI CHEBI:30430
IUPAC navn indium
SMIL [In]
Specifications
Kemisk navn eller materiale Indium
Emballage Flaske
Fysisk form Væske
Koncentration 1 g/L ±0,002 g/L
Type Atomabsorptionsspektroskopi Flamme Enkelt-element Standardløsning
Opløsningsmiddel eller Matrix 2% HNO3
Mængde 100 mL