Få mere at vide
Indium-snegl, 6,35 mm (0,25 tommer) dia x 6,35 mm (0,25 tommer) længde, 99,998 % (metalbasis), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-7058869
Mængde:
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
Artikelnummer. 11355697
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 043414.14
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 7440-74-6 | In | 114.82 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 7440-74-6
Molekylær formel In
Molekylvægt (g/mol) 114.82
MDL nummer MFCD00134048
InChI nøgle APFVFJFRJDLVQX-UHFFFAOYSA-N
Synonym indium, elemental, unii-045a6v3vfx, powder, shot, powder,-100 mesh, indio, shot, tear drop, 4mm 0.2in, ingot, polycrystalline, puratronic, shot, 5mm 0.2in & down, puratronic, wire, 0.5mm 0.02in dia, puratronic
PubChem CID 5359967
ChEBI CHEBI:30430
IUPAC navn indium
SMIL [In]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Indium slug
Navn note 6.35mm (0.25 in.) dia. x 6.35mm (0.25 in.) length
Smeltepunkt 156.6°C
Kogepunkt 2072°C
Tæthed 7.310 g/mL
Mængde 25 g
Lugt Odorless
Vægt ≈1.5g/slug
Form Slug
Assay Procent Noter (metalbasis)
Formel vægt 114.818
Procent renhed 99.998%