Få mere at vide
Indiumskud, dråbeformet, 4mm (0,2 tommer), 99,9% (metalbasis)
Beskrivelse
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Indium shot |
| Navn note | 4 mm (0,2 tommer) |
| Mængde | 250 g |
| Lugt | Lugtfri |
| Form | Skudt |
| Assay Procent Noter | (metalbasis) |
| Procent renhed | 99.9% |