Få mere at vide
Indiumskud, 5mm (0,2 tommer) & ned, Puratronic™, 99,9999% (metalbaseret)
Beskrivelse
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Indium |
| Farve | Sølv-Hvid |
| Udseende | Sølvhvidt skud |
| Mængde | 250 g |
| Lugt | Lugtfri |
| Analyseprocentområde | 99,9999% (metalbasis) |
| Form | Skudt |