Få mere at vide
Indiumskud, 4-8mm (0,2-0,3 tommer), Puratronic™, 99,9999% (metalbaseret)
Beskrivelse
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Indium |
| Farve | Sølv-Hvid |
| Udseende | Silvery-white shot |
| Mængde | 25 Pc. |
| Lugt | Odorless |
| Analyseprocentområde | 99.9999% (Metals basis) |
| Form | Shot |