Få mere at vide
Indium stang, 2,54 mm (0,10 tommer) dia., 99,99% (metalbasis), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11339348
Skift visning
Mængde:
30 cm
5 x 30 cm
Pakningsstørrelse:
30cm
Pakke med 5
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11339348 30 cm 30cm
11329348 5 x 30 cm Pakke med 5
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11339348 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 043249.BV
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 23-11-2026
CAS: 7440-74-6 | Molekylærformel: I | Molekylvægt: 114,82 g/mol
Dette Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af produktporteføljen Alfa Aesar . Nogle dokumentations- og mærkningsoplysninger kan henvise til det gamle brand. Den oprindelige Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af brandovergangen til Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 7440-74-6
Molekylær formel In
Molekylvægt (g/mol) 114.82
MDL nummer MFCD00134048
InChI nøgle APFVFJFRJDLVQX-UHFFFAOYSA-N
Synonym indium, elemental, unii-045a6v3vfx, powder, shot, powder,-100 mesh, indio, shot, tear drop, 4mm 0.2in, ingot, polycrystalline, puratronic, shot, 5mm 0.2in & down, puratronic, wire, 0.5mm 0.02in dia, puratronic
PubChem CID 5359967
ChEBI CHEBI:30430
IUPAC navn indium
SMIL [In]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Indium rod
Navn note 2,54 mm (0,10 tommer) diameter.
Mængde 30 cm
Lugt Lugtfri
Vægt ≈0,37 g/cm
Form Rod
Assay Procent Noter (metalbasis)
Procent renhed 99.99%