Få mere at vide
Indiumstang, 2,38 mm (0,094 tommer) diameter, 99,99 % (metalbasis)
Artikelnummer. 11420580
Skift visning
Mængde:
20 cm
5 x 20 cm
Pakningsstørrelse:
20cm
Pakke med 5
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11420580 5 x 20 cm Pakke med 5
11355657 20 cm 20cm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11420580 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 043388.Z8
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 23-11-2026
CAS: 7440-74-6 | I | 114,82 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 7440-74-6
Molekylær formel In
Molekylvægt (g/mol) 114.82
MDL nummer MFCD00134048
InChI nøgle APFVFJFRJDLVQX-UHFFFAOYSA-N
Synonym indium, elemental, unii-045a6v3vfx, powder, shot, powder,-100 mesh, indio, shot, tear drop, 4mm 0.2in, ingot, polycrystalline, puratronic, shot, 5mm 0.2in & down, puratronic, wire, 0.5mm 0.02in dia, puratronic
PubChem CID 5359967
ChEBI CHEBI:30430
IUPAC navn indium
SMIL [In]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Indium rod
Navn note 2,38 mm (0,094 tommer) diameter.
Mængde 5 x 20 cm
Lugt Lugtfri
Vægt ≈0,33g/cm
Form Rod
Assay Procent Noter (metalbasis)
Procent renhed 99.99%