Få mere at vide
Indiumpulver, -325 mesh, Puratronic™, 99,995% (metalbasis)
Beskrivelse
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Indium |
| Farve | Sølv til grå |
| Smeltepunkt | 156,6 °C |
| Kogepunkt | 2072 °C |
| Udseende | Sølvgråt pulver |
| Tæthed | 7.31 |
| Mængde | 25 g |
| Maskestørrelse | -325 Mesh |
| Lugt | Lugtfri |
| Analyseprocentområde | 99,999% (metalbasis) |
| Vis mere |