Få mere at vide
Indiumpulver, -325 mesh, 99,99% (metalbasis)
Beskrivelse
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Indium powder |
| Farve | Sølv til grå |
| Smeltepunkt | 156,6 °C |
| Kogepunkt | 2072 °C |
| Tæthed | 7.31 g/mL |
| Mængde | 5 g |
| Maskestørrelse | −325 Mesh |
| Lugt | Lugtfri |
| Form | Pulver |
| Assay Procent Noter | (metalbasis) |
| Vis mere |