Få mere at vide
Indiumpulver, -100 mesh, 99,99% (metalbasis), Thermo Scientific Chemicals
Mængde:
5 g
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
5g
Beschreibung
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Spezifikation
Spezifikation
| Kemisk navn eller materiale | Indium powder |
| Farve | Sølv til grå |
| Smeltepunkt | 156.6°C |
| Kogepunkt | 2072°C |
| Tæthed | 7.31 g/mL |
| Mængde | 5 g |
| Maskestørrelse | −100 Mesh |
| Lugt | Odorless |
| Form | Pulver |
| Assay Procent Noter | (metalbasis) |
| Mehr anzeigen |
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
- Indium powder
- Advarsel
- Akut toksicitet Kategori 4
- Brandfarligt fast stof Kategori 2
- H228-Brandfarligt fast stof.
- H302-Farlig ved indtagelse.
- H312-Farlig ved hudkontakt.
- H332-Farlig ved indånding.
- P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
- P264-Vask grundigt efter brug.
- P270-Der må ikke spises, drikkes eller ryges under brugen af dette produkt.
- P301+P312-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: I tilfælde af ubehag ring til en GIFTINFORMATIO / læge /
- P390-Absorber udslip for at undgå materielskade.
- MIXTURE LIST-Indeholder: Indium
RUO– Kun brug til forskning
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur