Få mere at vide
Indiumpulver, -100 mesh, 99,99% (metalbasis)
Artikelnummer. 15482087
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15482087 5 g 5g
15492087 25 g 25g
15456665 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15482087 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 044986.06
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 05-11-2026
CAS: 7440-74-6 | I | 114,82 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 7440-74-6
Molekylær formel In
Molekylvægt (g/mol) 114.82
MDL nummer MFCD00134048
InChI nøgle APFVFJFRJDLVQX-UHFFFAOYSA-N
Synonym indium, elemental, unii-045a6v3vfx, powder, shot, powder,-100 mesh, indio, shot, tear drop, 4mm 0.2in, ingot, polycrystalline, puratronic, shot, 5mm 0.2in & down, puratronic, wire, 0.5mm 0.02in dia, puratronic
PubChem CID 5359967
ChEBI CHEBI:30430
IUPAC navn indium
SMIL [In]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Indium powder
Farve Sølv til grå
Smeltepunkt 156,6 °C
Kogepunkt 2072 °C
Tæthed 7.31 g/mL
Mængde 5 g
Maskestørrelse −100 Mesh
Lugt Lugtfri
Form Pulver
Assay Procent Noter (metalbasis)
FN nummer UN3089
Formel vægt 114.82
Procent renhed 99.99%
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Indium powder
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Brandfarligt fast stof Kategori 2
Faresætning
  • H228-Brandfarligt fast stof.
  • H302-Farlig ved indtagelse.
  • H312-Farlig ved hudkontakt.
  • H332-Farlig ved indånding.
Sikkerhedssætning
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P264-Vask grundigt efter brug.
  • P270-Der må ikke spises, drikkes eller ryges under brugen af dette produkt.
  • P301+P312-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: I tilfælde af ubehag ring til en GIFTINFORMATIO / læge /
  • P390-Absorber udslip for at undgå materielskade.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: Indium