Få mere at vide
Indiumpulver, -100 mesh, 99,9% (metalbasis)
Beskrivelse
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Indium |
| Farve | Sølv-Hvid |
| Smeltepunkt | 156,6 °C |
| Kogepunkt | 2072 °C |
| Udseende | Sølvhvidt pulver |
| Tæthed | 7,31 g/cm3 ved 20 °C |
| Mængde | 5 g |
| Maskestørrelse | -100 mesh |
| Lugt | Lugtfri |
| Analyseprocentområde | 99,9% (metalbasis) |
| Vis mere |
Sikkerhed og håndtering
- Indium powder
- Advarsel
- Akut toksicitet Kategori 4
- Brandfarligt fast stof Kategori 2
- H228-Brandfarligt fast stof.
- H302-Farlig ved indtagelse.
- H312-Farlig ved hudkontakt.
- H332-Farlig ved indånding.
- P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
- P264-Vask grundigt efter brug.
- P270-Der må ikke spises, drikkes eller ryges under brugen af dette produkt.
- P301+P312-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: I tilfælde af ubehag ring til en GIFTINFORMATIO / læge /
- P390-Absorber udslip for at undgå materielskade.
- MIXTURE LIST-Contain: Indium
RUO– Kun brug til forskning
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.