Få mere at vide
Indium, plasma standard solution, Specpure™ In 1000μg/mL
Beskrivelse
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale | Indium plasma standard solution |
Navn note | In 1000μg/mL |
Fysisk form | Væske |
Koncentration | In in 5% HNO3 |
FN nummer | UN3264 |
Mængde | 500 mL |
Grad | Specpure™ |
Certifikater
Certifikater
Der kræves et partinummer for at vise resultater for certifikater. For at finde dit varenummer på tidligere ordrer, skal du bruge vores ordrestatusområde.
Partinummer | Certifikattype | Dato | Artikelnummer |
---|---|---|---|
1562552 | Analysecertifikat | 22/05/2025 | 013846.AP,013846.AD,013846.AE |
1549151 | Analysecertifikat | 07/04/2025 | 013846.AP,013846.AD,013846.AE |
1522950 | Analysecertifikat | 13/03/2025 | 013846.AP,013846.AD,013846.AE |
1522949 | Analysecertifikat | 11/03/2025 | 013846.AP,013846.AD,013846.AE |
1522947 | Analysecertifikat | 11/03/2025 | 013846.AP,013846.AD,013846.AE |