Få mere at vide
Indium oxide, tin doped, polymeric precursor, Oxide ≈20 wt%
Mængde:
2 g
10 g
25 g
Pakningsstørrelse:
10g
25g
2g
Beskrivelse
Det bruges til fremstilling af transparente elektriske ledende elektroder.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Indium oxide |
| Navn note | Tin doped, polymeric precursor |
| Fysisk form | Viscous Liquid |
| Mængde | 2 g |
| FN nummer | UN1993 |
| Flammepunkt | 13°C (55°F) |
| Opløselighedsinformation | Soluble in hexane and toluene; Insoluble in alcohols |
| Koncentration eller sammensætning (efter analyt eller komponenter) | Oxide ≈20 wt% |