Få mere at vide
Indiumoxid, tin-doped, polymer forløber, oxid ≈20 vægtprocent.
Artikelnummer. 11359877
Skift visning
Mængde:
2 g
10 g
25 g
Pakningsstørrelse:
10g
25g
2g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11359877 10 g 10g
11349877 2 g 2g
11339877 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11359877 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 042229.09
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 19-11-2026
Fremstilling af gennemsigtige elektriske ledende elektroder | CAS: 1312-43-2 | In2O3 | 277,63 g/mol
Det bruges til fremstilling af transparente elektriske ledende elektroder.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1312-43-2
Molekylær formel In2O3
Molekylvægt (g/mol) 277.63
MDL nummer MFCD00011060
InChI nøgle PJXISJQVUVHSOJ-UHFFFAOYSA-N
IUPAC navn diindium(3+)trioxidandiid
SMIL [O--].[O--].[O--].[In+3].[In+3]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Indium oxide
Navn note Tin-dopet, polymer forløber
Fysisk form Viskøs væske
Mængde 10 g
FN nummer UN1993
Flammepunkt 13 °C (55 °F)
Opløselighedsinformation Opløselig i hexan og toluen; Uopløselig i alkoholer
Koncentration eller sammensætning (efter analyt eller komponenter) Oxide ≈20 wt%