Få mere at vide
Indium oxide, tin doped, polymeric precursor, Oxide ≈20 wt%
Artikelnummer. 11339877
Mængde:
2 g
10 g
25 g
Pakningsstørrelse:
10g
25g
2g
Artikelnummer. 11339877
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 042229.14
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Klargøring af transparente elektriske ledende elektroder
Det bruges til fremstilling af transparente elektriske ledende elektroder.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1312-43-2
Molekylær formel In2O3
Molekylvægt (g/mol) 277.63
MDL nummer MFCD00011060
InChI nøgle PJXISJQVUVHSOJ-UHFFFAOYSA-N
IUPAC navn diindium(3+)trioxidandiid
SMIL [O--].[O--].[O--].[In+3].[In+3]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Indium oxide
Navn note Tin doped, polymeric precursor
Fysisk form Viskøs væske
Mængde 25 g
FN nummer UN1993
Flammepunkt 13°C (55°F)
Opløselighedsinformation Soluble in hexane and toluene; Insoluble in alcohols
Koncentration eller sammensætning (efter analyt eller komponenter) Oxide ≈20 wt%