Få mere at vide
Indium barre/knap,≈ 31 mm (1,2 tommer) dia. x 5,3 mm (0,21 tommer) tyk, 99,99% (metalbasis), Thermo Scientific™
Artikelnummer. 15434945
Skift visning
Mængde:
1 Pc.
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15434945 1 Pc. Hver
1 options
Artikelnummer. 15434945 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 045111.KF
 Begrænset vare
På lager
Denne Thermo Scientific mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Indium ingot/button
Farve Sølv
Navn note ≈31 mm (1,2 tommer) diameter x 5,3 mm (0,21 tommer) tyk
CAS 7440-74-6
Mængde 1 Pc.
Lugt Lugtfri
Vægt ≈28g pr. stykke
Form Brikker
Assay Procent Noter (metalbasis)
Molekylær formel In
MDL nummer MFCD00134048
Synonym indium, elemental, unii-045a6v3vfx, powder, shot, powder,-100 mesh, indio, shot, tear drop, 4mm 0.2in, ingot, polycrystalline, puratronic, shot, 5mm 0.2in & down, puratronic, wire, 0.5mm 0.02in dia, puratronic
InChI nøgle APFVFJFRJDLVQX-UHFFFAOYSA-N
SMIL [In]
IUPAC navn indium
Molekylvægt (g/mol) 114.82
PubChem CID 5359967
ChEBI CHEBI:30430
Procent renhed 99.99%