missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Indium(III) Trifluoromethanesulfonate, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Indium(III) Trifluoromethanesulfonate |
| CAS | 128008-30-0 |
| Molekylær formel | C3F9InO9S3 |
| Mængde | 50 g |
| Synonym | Indium Triflate, Indium Trifluoromethylsulfonate, Indium Tris(trifluoromethanesulfonate), Indium Tritriflate, Indium(3+) Triflate, Indium(3+) Trifluoromethanesulfonate, Indium(III) Triflate, Indium(III) Trifluoromethanesulfonate, Trifluoromethanesulfonic Acid Indium(3+) Salt, Tris(trifluoromethanesulfonato)indium |
| InChI formel | InChI=1S/3CHF3O3S.In/c3*2-1(3,4)8(5,6)7;/h3*(H,5,6,7);/q;;;+3/p-3 |
| SMIL | [In+3].[O-]S(=O)(=O)C(F)(F)F.[O-]S(=O)(=O)C(F)(F)F.[O-]S(=O)(=O)C(F)(F)F |
| IUPAC navn | indium(3+);trifluoromethanesulfonate |
| Molekylvægt (g/mol) | 562.03 |
| Formel vægt | 561.76 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?