Få mere at vide
Indium(III) trifluoromethanesulfonate, 99% min
Artikelnummer. p-7050971
Mængde:
10 g
50 g
Pakningsstørrelse:
10g
50g
Artikelnummer. 11319277
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 040131.09
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 128008-30-0 | C3F9InO9S3 | 562.008 g/mol
Indium(III)trifluormethansulfonat anvendes som en Lewis syrekatalysator i organisk syntese og som co-katalysator i organometallisk katalyse. Det bruges også som en reaktant ved fremstilling af stabile indiumbakteriochloriner og toksiner af decahydroquinolin-typen gennem intramolekylære hetero Diels-Alder-reaktioner. Yderligere bruges det til syntese af benzoxazoler gennem cyclokondensationer.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 128008-30-0
Molekylær formel C3F9InO9S3
Molekylvægt (g/mol) 562.008
MDL nummer MFCD00144478
InChI nøgle UCYRAEIHXSVXPV-UHFFFAOYSA-K
Synonym indium iii trifluoromethanesulfonate, indium triflate, indium trifluoromethanesulphonate, indium 3+ tritriflate, indium 3+ ; trifluoromethanesulfonate, indium iii triflate, indium iii trifluoromethanesulphonate, acmc-209bda, in tfa 3, ksc491q8t
PubChem CID 2734680
IUPAC navn indium(3+);trifluormethansulfonat
SMIL C(F)(F)(F)S(=O)(=O)[O-].C(F)(F)(F)S(=O)(=O)[O-].C(F)(F)(F)S(=O)(=O)[O-].[In+3]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Indium(III) trifluoromethanesulfonate
Smeltepunkt (decomposition)
Fysisk form Pulver
Mængde 10 g
FN nummer UN3261
Opløselighedsinformation Slightly soluble in hydrocarbons and diethyl ether. Insoluble in water
Formel vægt 562.02
Procent renhed ≤99%
Følsomhed Hygroscopic
compliance-icons
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.