Få mere at vide
Indium(III) trifluoromethanesulfonate, 99% min
Artikelnummer. 11319277
Skift visning
Mængde:
10 g
50 g
Pakningsstørrelse:
10g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11319277 10 g 10g
11309277 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11319277 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 040131.09
Request Bulk or Custom Format
CAS: 128008-30-0 | C3F9InO9S3 | 562.008 g/mol
Indium(III)trifluormethansulfonat anvendes som en Lewis syrekatalysator i organisk syntese og som co-katalysator i organometallisk katalyse. Det bruges også som en reaktant ved fremstilling af stabile indiumbakteriochloriner og toksiner af decahydroquinolin-typen gennem intramolekylære hetero Diels-Alder-reaktioner. Yderligere bruges det til syntese af benzoxazoler gennem cyclokondensationer.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 128008-30-0
Molekylær formel C3F9InO9S3
Molekylvægt (g/mol) 562.008
MDL nummer MFCD00144478
InChI nøgle UCYRAEIHXSVXPV-UHFFFAOYSA-K
Synonym indium iii trifluoromethanesulfonate, indium triflate, indium trifluoromethanesulphonate, indium 3+ tritriflate, indium 3+ ; trifluoromethanesulfonate, indium iii triflate, indium iii trifluoromethanesulphonate, acmc-209bda, in tfa 3, ksc491q8t
PubChem CID 2734680
IUPAC navn indium(3+);trifluormethansulfonat
SMIL C(F)(F)(F)S(=O)(=O)[O-].C(F)(F)(F)S(=O)(=O)[O-].C(F)(F)(F)S(=O)(=O)[O-].[In+3]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Indium(III) trifluoromethanesulfonate
Smeltepunkt (decomposition)
Fysisk form Pulver
Mængde 10 g
FN nummer UN3261
Opløselighedsinformation Slightly soluble in hydrocarbons and diethyl ether. Insoluble in water
Formel vægt 562.02
Procent renhed ≤99%
Følsomhed Hygroscopic