Få mere at vide
Indium(III) trifluoromethanesulfonate, 98%
Artikelnummer. 10643773 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10643773 5 g Glasflaske 5g
10521902 25 g Glasflaske 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10643773 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 368540050
Request Bulk or Custom Format
CAS: 128008-30-0 | C3F9InO9S3 | 562.03 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 128008-30-0
Molekylær formel C3F9InO9S3
Molekylvægt (g/mol) 562.03
MDL nummer MFCD00144478
InChI nøgle UCYRAEIHXSVXPV-UHFFFAOYSA-K
Synonym indium iii trifluoromethanesulfonate, indium triflate, indium trifluoromethanesulphonate, indium 3+ tritriflate, indium 3+ ; trifluoromethanesulfonate, indium iii triflate, indium iii trifluoromethanesulphonate, acmc-209bda, in tfa 3, ksc491q8t
PubChem CID 2734680
IUPAC navn indium(3+);trifluormethansulfonat
SMIL C(F)(F)(F)S(=O)(=O)[O-].C(F)(F)(F)S(=O)(=O)[O-].C(F)(F)(F)S(=O)(=O)[O-].[In+3]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Indium(III) trifluoromethanesulfonate
Farve Hvid
Elementær analyse 97.5% min. (ex Fluor)
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 98%
Emballage Glasflaske
Mængde 5 g
Formel vægt 562.03
Procent renhed 98%
Fysisk form Pulver eller granulat
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Indium(III) trifluoromethanesulfonate
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.