Få mere at vide
Indium(III) sulfide, 99.999% (metals basis)
Artikelnummer. 15422367
Skift visning
Mængde:
2 g
10 g
50 g
Pakningsstørrelse:
10g
2g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15422367 2 g 2g
15432367 10 g 10g
15442367 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15422367 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 045563.04
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 12030-24-9 | In2S3 | 325.82 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 12030-24-9
Molekylær formel In2S3
Molekylvægt (g/mol) 325.82
MDL nummer MFCD00011061
InChI nøgle SIXIBASSFIFHDK-UHFFFAOYSA-N
IUPAC navn diindium(3+)trisulfandiid
SMIL [S--].[S--].[S--].[In+3].[In+3]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Indium (III) sulfide
Smeltepunkt 1050°C
Fysisk form Pulver
Mængde 2 g
Assay Procent Noter (metalbasis)
Formel vægt 325.83
Procent renhed 99.999%
Lugt Like rotten eggs
Følsomhed Moisture sensitive