Få mere at vide
Indium(III) sulfide, 99.995% (metals basis)
Description
Indium(III)sulfid opstod som et lovende buffermateriale med lav risiko og bruges til at forbedre solcellernes egenskaber og erstatter også det farlige CdS. Det er en mid band gap halvleder.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Specifications
Specifications
| Kemisk navn eller materiale | Indium (III) sulfide |
| Smeltepunkt | 1050°C |
| Farve | Red to Orange |
| Fysisk form | Powder |
| Mængde | 2 g |
| Assay Procent Noter | (metals basis) |
| Opløselighedsinformation | Insoluble in water and organic solvents. |
| Formel vægt | 325.83 |
| Procent renhed | 99.995% |
| Lugt | Like rotten eggs |
| Show More |