Få mere at vide
Indium(III) sulfide, 99.995% (metals basis)
Artikelnummer. 11396239
Skift visning
Mængde:
2 g
10 g
50 g
Pakningsstørrelse:
10g
2g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11396239 10 g 10g
11306249 2 g 2g
11386239 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11396239 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 044836.09
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 12030-24-9 | In2S3 | 325.82 g/mol
Indium(III)sulfid opstod som et lovende buffermateriale med lav risiko og bruges til at forbedre solcellernes egenskaber og erstatter også det farlige CdS. Det er en mid band gap halvleder.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 12030-24-9
Molekylær formel In2S3
Molekylvægt (g/mol) 325.82
MDL nummer MFCD00011061
InChI nøgle SIXIBASSFIFHDK-UHFFFAOYSA-N
IUPAC navn diindium(3+)trisulfandiid
SMIL [S--].[S--].[S--].[In+3].[In+3]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Indium (III) sulfide
Smeltepunkt 1050°C
Farve Rød til Orange
Fysisk form Pulver
Mængde 10 g
Assay Procent Noter (metalbasis)
Opløselighedsinformation Insoluble in water and organic solvents.
Formel vægt 325.83
Procent renhed 99.995%
Lugt Like rotten eggs
Følsomhed Moisture sensitive