Få mere at vide
Indium(III)sulfid, 99,98% (metalbasis), Thermo Scientific Chemicals
Beskrivelse
Indium(III)sulfid fungerer som halvleder mellem båndgab. Det er et vigtigt materiale til optoelektroniske og fotovoltaiske applikationer.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Indium (III) sulfide |
| Smeltepunkt | 1050°C |
| Fysisk form | Pulver |
| Mængde | 50 g |
| Assay Procent Noter | (metalbasis) |
| Opløselighedsinformation | Insoluble in water. |
| Formel vægt | 325.83 |
| Procent renhed | 99.98% |
| Lugt | Like rotten eggs |
| Følsomhed | Moisture sensitive |