Få mere at vide
Indium(III)sulfid, 99,98% (metalbasis), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11356239
Skift visning
Mængde:
2 g
10 g
50 g
Pakningsstørrelse:
10g
2g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11356239 2 g 2g
11366239 10 g 10g
11376239 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11356239 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 044835.04
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 12030-24-9 | In2S3 | 325.82 g/mol
Indium(III)sulfid fungerer som halvleder mellem båndgab. Det er et vigtigt materiale til optoelektroniske og fotovoltaiske applikationer.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 12030-24-9
Molekylær formel In2S3
Molekylvægt (g/mol) 325.82
MDL nummer MFCD00011061
InChI nøgle SIXIBASSFIFHDK-UHFFFAOYSA-N
IUPAC navn diindium(3+)trisulfandiid
SMIL [S--].[S--].[S--].[In+3].[In+3]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Indium (III) sulfide
Smeltepunkt 1050°C
Fysisk form Pulver
Mængde 2 g
Assay Procent Noter (metalbasis)
Opløselighedsinformation Insoluble in water.
Formel vægt 325.83
Procent renhed 99.98%
Lugt Like rotten eggs
Følsomhed Moisture sensitive