Få mere at vide
Indium(III) sulfate hydrate, Puratronic™, 99.999% (metals basis)
Artikelnummer. p-7048505
Mængde:
10 g
50 g
Pakningsstørrelse:
10g
50g
Artikelnummer. 11390979
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 010711.09
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 13464-82-9 | In2O12S3 | 517.80 g/mol
Indium(III)sulfat anvendes Kemisk syntese, hærdemiddel i guldgalvaniseringsbade. Det bruges også til at fremstille andre indiumholdige stoffer såsom kobberindiumselenid.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 13464-82-9
Molekylær formel In2O12S3
Molekylvægt (g/mol) 517.80
MDL nummer MFCD00011059
InChI nøgle XGCKLPDYTQRDTR-UHFFFAOYSA-H
Synonym indium sulfate, indisulfat, indium sulphate, indium iii sulfate, diindium tris sulphate, indium trisulfate, diindium trisulfate, indium sequisulfate, sulfuric acid, indium salt, indisulfat german
PubChem CID 26044
IUPAC navn indium(3+);trisulfat
SMIL [In+3].[In+3].[O-]S([O-])(=O)=O.[O-]S([O-])(=O)=O.[O-]S([O-])(=O)=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Indium(III) sulfate hydrate
Smeltepunkt 250°C (decomposition)
Fysisk form Lump/Powder
Mængde 10 g
Assay Procent Noter (metalbasis)
Opløselighedsinformation Soluble in water and ethanol. Insoluble in basic salts.
Formel vægt 517.83 (Anhydrous)
Procent renhed 99.999%
Grad Puratronic