Få mere at vide
Indium(III) sulfate hydrate, Puratronic™, 99.999% (metals basis)
Beskrivelse
Indium(III)sulfat anvendes Kemisk syntese, hærdemiddel i guldgalvaniseringsbade. Det bruges også til at fremstille andre indiumholdige stoffer såsom kobberindiumselenid.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Indium(III) sulfate hydrate |
| Smeltepunkt | 250°C (decomposition) |
| Fysisk form | Lump/Powder |
| Mængde | 10 g |
| Assay Procent Noter | (metalbasis) |
| Opløselighedsinformation | Soluble in water and ethanol. Insoluble in basic salts. |
| Formel vægt | 517.83 (Anhydrous) |
| Procent renhed | 99.999% |
| Grad | Puratronic |